Documenti fondamentali
17195
Sigma-Aldrich
Fura 2 pentapotassium salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Scegli un formato
1 MG
CHF 334.00
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 334.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H22K5N3O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
831.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
for fluorescence
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
H2O: soluble
Fluorescenza
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, Ca2+
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
Altre note
A very sensitive fluorescent calcium chelator that exhibits a spectral shift in excitation maxima on binding calcium[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Measurement of Ca2+ release in skinned fibers from skeletal muscle.
M Endo et al.
Methods in enzymology, 157, 12-26 (1988-01-01)
G Grynkiewicz et al.
The Journal of biological chemistry, 260(6), 3440-3450 (1985-03-25)
A new family of highly fluorescent indicators has been synthesized for biochemical studies of the physiological role of cytosolic free Ca2+. The compounds combine an 8-coordinate tetracarboxylate chelating site with stilbene chromophores. Incorporation of the ethylenic linkage of the stilbene
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.