Documenti fondamentali
5.30339
Sigma-Aldrich
(+)-Abscisic Acid
≥98% (HPLC), powder, growth regulator, Calbiochem
Sinonimo/i:
(+)-Abscisic Acid, (+)-cis,trans-Abscisic Acid, S-ABA
Scegli un formato
10 MG
CHF 202.00
CHF 202.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 202.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
CHF 202.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
(+)-Abscisic Acid,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]1(C(CC(=O)C=C1C)(C)C)\C=C\C(=C/C(=O)O)\C
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Descrizione generale
An isoprenoid plant hormone that acts as a growth regulator affecting leaf and fruit abscission and increases permeability of plant cells to water. Under osmotic stress conditions it alters the osmotic potential of stomatal guard cells, causing them to shrink and stomata to close. Also acts as a proton pump inhibitor. The trans form is shown to potentiate NMDA-gated currents in hippocampal neurons (EC50 = 440 µM).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
PYR/PYL/RCAR
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Jacob, T., et al. 1999. PNAS96, 12192.
Cutler, S.R., et al. 2010. Annu Rev Plant Biol.61, 651.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3