Documenti fondamentali
ERMBF425A
Soya 3456043 GMO standard ERM-BF425
ERM®, certified reference material, blank
Scegli un formato
1 G
CHF 97.90
CHF 97.90
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 97.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 97.90
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Composizione
Soya 356043, ≤0.05%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF425A
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)