Documenti
SYMBTBG01
Millipore
Tubo di scarico in silicone 
Accessory for Steritest® Symbio pumps, 1.5 meters
Sinonimo/i:
Tubo
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
silicone
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Compact Pump
for use with Steritest® Equinox Isofit Pump
for use with Steritest® Equinox Pump
for use with Steritest® Integral Pump
standard for VHP
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il tubo di scarico in silicone è un accessorio delle pompe STERITEST® Symbio. Un'estremità del tubo di scarico è collegata alla vaschetta di drenaggio della pompa e l'altra estremità viene inserita direttamente nel contenitore di scarico o nello scarico del piano dell′isolatore (a seconda della versione della pompa). È autoclavabile (121 °C per 30 minuti o 134 °C per 10 minuti).
Applicazioni
Il tubo di scarico in silicone è un accessorio per le pompe STERITEST® Symbio e serve per lo smaltimento dei liquidi.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany