Documenti fondamentali
MAB3402
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti proteina fibrillare acida della glia, clone GA5
clone GA5, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
GFAP
Scegli un formato
40 μG
CHF 907.00
CHF 907.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2383
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 μG
CHF 907.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 907.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2383
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GA5, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, pig, rat, bovine, mouse, rabbit, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Categorie correlate
Descrizione generale
La proteina fibrillare acida della glia è un filamento intermedio di classe III. La GFAP è il costituente principale dei filamenti intermedi negli astrociti e agisce come marcatore cellulospecifico che distingue tra astrociti differenziati e altre cellule della glia durante lo sviluppo del sistema nervoso centrale.
Specificità
L′anticorpo reagisce con la GFAP umana, di maiale, pollo e ratto. Nelle sezioni di tessuto l′anticorpo colora astrociti e cellule della glia di Bergman (Debus, E., 1983).
Prevista la reattività crociata con la proteina porcina, di pollo, di bovino e coniglio.
Immunogeno
Proteina fibrillare acida della glia (GFAP) purificata da midollo spinale suino (Debus, E., 1983).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica:
sono stati usati 5 μg/mL di un precedente lotto.
Immunoistochimica:
5 µg/mL
Immunofissazione:
Riconosce una proteina da 51 kDa in western blot riducenti di lisati di cervello totale.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti proteina fibrillare acida della glia, clone GA5, è un anticorpo nei confronti della proteina fibrillare acida della glia da usare in IC, IH, IH(P) e WB con riferimenti bibliografici in più di 55 prodotti.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali e gliali
Qualità
Valutato abitualmente con western blot su lisati di cervello di topo.
Analisi con western blot:
la diluizione 1:1.000 di questo lotto ha rilevato la proteina fibrillare acida della glia su 10 μg di lisato di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
50 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1031; 04-1062
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonale di topo purificata in tampone contenente 0,02 M di tampone fosfato, 0,25 M di NaCl con lo 0,1% di sodio azide, pH 7,6%.
Proteina A purificata
Stoccaggio e stabilità
Conservare l′anticorpo ricostituito a 2-8° C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricezione.
NON CONGELARE.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale di topo, coltura di astrociti.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
The transcriptional coactivator Querkopf controls adult neurogenesis.
Merson, TD; Dixon, MP; Collin, C; Rietze, RL; Bartlett, PF; Thomas, T; Voss, AK
The Journal of Neuroscience null
Selective removal of photoreceptor cells in vivo using the biodegradable elastomer poly(glycerol sebacate).
Ghosh, F; Neeley, WL; Arner, K; Langer, R
Tissue Engineering: Part A null
Innate synchronous oscillations in freely-organized small neuronal circuits.
Shein Idelson, M; Ben-Jacob, E; Hanein, Y
Testing null
Nestoras Mathioudakis et al.
Pituitary, 18(1), 31-41 (2014-01-10)
Recent studies suggest that adult pituitary stem cells may play a role in pituitary tumorigenesis. We sought to explore whether the Glial cell-line derived neurotrophic factor receptor alpha 2 (GFRα2), a recently described pituitary stem/progenitor marker, might be differentially expressed
Vladimir V Kalinichenko et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 37(1), 107-117 (2002-12-25)
Previous studies have shown that haploinsufficiency of the splanchnic and septum transversum mesoderm Forkhead Box (Fox) f1 transcriptional factor caused defects in lung and gallbladder development and that Foxf1 heterozygous (+/-) mice exhibited defective lung repair in response to injury.
Articoli
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.