Documenti fondamentali
ERMBF437B
Soya DAS-81419-2 GMO standard ERM-BF437
ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO
Scegli un formato
1 EA
CHF 89.60
CHF 89.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 89.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 89.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Certified for the mass fraction of DAS-81419-2 SOYA.
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF437B
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)