Documenti fondamentali
ERMBB389
Bovine urine (stilbenes)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 244.00
CHF 244.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 244.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 244.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBB389
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)