Documenti
672112
Sigma-Aldrich
Urokinase, Human Urine
Sinonimo/i:
Urokinase, Human Urine, uPA
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Forma fisica
lyophilized solid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥100,000 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native urokinase from human urine. A thrombolytic agent that converts plasminogen to plasmin. A mixture of high molecular weight (54 kDa) and low molecular weight (33 kDa) urokinase.
Note: 1 unit = 1 CTA unit = 0.7 Ploug units. 1 KU = 1000 units.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme equal to an international standard tested by the fibrinolytic method of Johnson, et al.
Stato fisico
Lyophilized from 200 mM mannitol, 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 0.1% PEG, pH 7.5.
Nota sulla preparazione
Prepared from urine of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C.
Reconstitute in distilled H₂O
Altre note
Bell, W.R. 1975. Semin. Thromb. Res.2, 1.
Johnson, A.J., et al. 1969. Thromb. Diath. Haemorrh. 21, 259.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Plasminogen from human serum
Roche
10874477001
Plasminogen