E2499900
Etofenamate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
etofenamate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2c(cccc2)C(=O)OCCOCCO
InChI
1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
XILVEPYQJIOVNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)