PHR3559
Acido formico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Formylic acid, Methanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to EP Y0001970
traceable to USP 1283200
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
57 %
Confezionamento
pkg of 5x1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)