D9564
DAPI, dilactate
≥98% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4′,6-Diamidino-2-phenyindole, dilactate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
DAPI, dilactate, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
yellow
Solubilità
H2O: 20 mg/mL
ε (coefficiente d’estinzione)
28.00-32.50 at 345-351 nm in methanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O.CC(O)C(O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
InChI=1S/C16H15N5.C3H6O3/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;1-2(4)3(5)6/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2,4H,1H3,(H,5,6)
LCAUPANIXBMNIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)