Vai a
32670
4′,6-diamidino-2-fenilindolo
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95.0% (HPLC)
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Sinonimo/i:
2-(4-amidinofenil)-6-indolocarbammidina, DAPI
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 113.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 359.00
CHF 305.15
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.25
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-186-7
Beilstein/REAXYS Number:
4894417
MDL number:
CHF 113.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex), λex 374 nm; λem 461 nm in 10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 8.0; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Application
DAPI è parecchie volte più sensibile del bromuro di etidio per colorare il DNA in gel di agarosio.
DAPI è parecchie volte più sensibile del bromuro di etidio per colorare il DNA in gel di agarosio. Può essere impiegato per fotoimpronte del DNA, rivelare sonde ibridizzate in applicazioni blotting visualizzando specificamente il complesso a doppio filamento, studiare i cambiamenti nel DNA e analizzare con la citometria di flusso il contenuto di DNA durante l′apoptosi. La colorazione via DAPI si è dimostrata un metodo di rivelazione sensibile e specifico dei micoplasma.
Biochem/physiol Actions
Sonda fluorescente per DNA permeabile alle cellule che si attacca al solco minore. Si attacca al solco minore del DNA a doppio filamento (preferenzialmente a DNA ricco di T) a formare un complesso stabile con una fluorescenza circa 20 volte maggiore del DAPI da solo.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MBD002010236276001MBD0015
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
suitability
suitable for nucleic acid staining
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 374 nm; λem 461 nm in 10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 8.0; DNA, λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
>90%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′,6-diamidino-2-fenilindolo
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What concentration of 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), Product 32670, is used to as a nuclear counterstain for tissue sections?
    1 answer
    1. Following fluorescent staining of the cells, DAPI is added to the mounting media at 2 μg/ml.
      Helpful?
  3. What concentration of 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), Product 32670, is used to as a nuclear stain for cultured cells?
    1 answer
    1. Use DAPI at 0.1 microgram per mL in phosphate buffered saline (PBS) to incubate with monolayer cultured cells for 15-30 minutes at 30°C.  Immediately examine with a fluorescence microscope.
      Helpful?
  4. How can I store solutions of 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), Product 32670?
    1 answer
    1. At 1 mg/mL, the solutions are stable in the dark at 2-8 °C for several weeks. For long-term storage, the solutions can be divided into aliquots and stored frozen at -20°C
      Helpful?
  5. How can I make a solution of 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), Product 32670?
    1 answer
    1. DAPI is soluble in water (10 mg/mL) with heat or sonication as necessary. It is insoluble in PBS even at 1 mg/ml.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review