Documenti fondamentali
CCW4075
Millipore
SGQ + Broth in tubes
Liquid medium in Tube for low acid beverage spoiling microorganism, specially Dekkera spp., suitable for microbiology
Sinonimo/i:
SGQB
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
12 mo. at 8‑25 °C
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
box of 20 tubes
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Capacità
2 mL
10 mL
filling volume
10 mL
Colore
pale yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Brettanomyces/Dekkera spp.
Descrizione generale
The SGQ + Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, especially Dekkera spp.
Applicazioni
SGQ + Broth in tubes is used to detect low acid beverage spoiling microorganisms, specially Dekkera spp.
Componenti
  • 1 box with 20 tubes
  • 16x113 mm glass tubes, ink labeled
  • Metal-Non injectable caps
Altre note
  • Liquid medium formulated according to the specifications of the customer
  • Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)