CCW5078
SGQ + Broth in flasks
Liquid medium in Bottle for low acid beverage spoiling microorganisms, specially Dekkera spp., suitable for microbiology
Sinonimo/i:
SGQB
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo. at 8‑25 °C
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
box of 10 bottles
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Parametri
450 mL filling volume
Capacità bottiglia
500 mL
Capacità
2 mL
Colore
pale yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Brettanomyces/Dekkera spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- 1 box with 10 bottles of 500 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Altre note
- Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
- Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
- Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)