Documenti fondamentali
MHA000P2P
Millipore
Brodo selettivo per Pseudomonas
Ampoule, Selective media for Pseudomonas. Inhibits other bacteria.
Sinonimo/i:
Brodo PS
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
amber to green-amber, some particulates may be present in final product
input
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type wine
sample type cider
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Pseudomonas spp.
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il brodo selettivo per Pseudomonas è un terreno selettivo per la crescita di pseudomonadacee che inibisce la crescita di altri batteri. Il triptone e il peptone di gelatina presenti nel terreno forniscono i composti azotati e carboniosi, amminoacidi a catena lunga e altri nutrienti essenziali per la crescita. {13} Questo terreno è raccomandato per l′enumerazione delle specie di Pseudomonas nella carne e nei prodotti a base di carne. Può essere usato anche per l′analisi di campioni clinici. Se incubate ad una temperatura di 25&35 °C (35 °C per 24h favorisce la P. aeruginosa, 25 °C le pseudomonadacee), le pseudomonadacee danno origine a piccole colonie che vanno da incolore a giallastro traslucido.
Applicazioni
Il brodo selettivo per Pseudomonas è utilizzato enumerare le specie di Pseudomonas in campioni di birra, acqua imbottigliata, sidro, bibite, bevande per lo sport e vino.(2) Questo terreno di coltura trova applicazione nelle analisi cliniche, cosmetiche, ambientali, nel QC industriale, nel settore del cibo e delle bevande, nel monitoraggio microbico e in quello delle acque.
Confezionamento
Fiale di plastica da 2 ml
Specifiche
Temperatura di incubazione: 25–35 °C (35 °C per 24h favorisce la P. aeruginosa, 25 °C le specie Pseudomonas)
Tempo di incubazione: 24–72 ore
Terreno di coltura
Pseudomonas Selective
Risultati analitici
Le pseudomonadacee sviluppano piccole colonie la cui colorazione va da incolore a giallastro traslucido
Microrganismi da ricercare: specie del genere Pseudomonas
Microrganismi utilizzati per il QC
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Manual of clinical microbiology
Jorgensen JH et al.
Manual of Clinical Microbiology, 2 (2015)