C2857
Cupric Sulfate
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Copper(II) sulfate pentahydrate, Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?