Documenti fondamentali
C2150000
Colecalciferolo
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(+)-Vitamina D3, 7-deidrocolesterolo attivato, Calciol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Beilstein:
2339331
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
cholecalciferol
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Cholecalciferol, also referred to as vitamin D3, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. It is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).
Applicazioni
Cholecalciferol for system suitability may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by liquid chromatography.
Azioni biochim/fisiol
La vitamina D agisce attraverso un recettore che modula la proliferazione e la differenziazione delle cellule sia normali, sia tumorali.
La vitamina D agisce attraverso un recettore che è un membro della superfamiglia dei fattori di trascrizione ligando-dipendenti. Modula la proliferazione e la differenziazione sia delle cellule normali che tumorali. Ha effetti antiproliferativi e antimetastatici sulle cellule del cancro della mammella, del colon e della prostata. I recettori della vitamina D attivati nell'intestino e nelle ossa sono responsabili della regolazione dell'assorbimento e dell'omeostasi del calcio.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cholecalciferol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 246(6), 2058-2059 (2013)
Bich Tran et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(1), 156-161 (2013-10-11)
Observational data suggested that supplementation with vitamin D could reduce risk of infection, but trial data are inconsistent. We aimed to examine the effect of oral vitamin D supplementation on antibiotic use. We conducted a post hoc analysis of data
Hongliu Ding et al.
Neurology, 81(17), 1531-1537 (2013-09-27)
To conclusively test for a specific association between the biological marker 25-hydroxy-vitamin D3, a transcriptionally active hormone produced in human skin and liver, and the prevalence and severity of Parkinson disease (PD). We used liquid chromatography/tandem mass spectrometry to establish
Ian R Reid et al.
Lancet (London, England), 383(9912), 146-155 (2013-10-15)
Findings from recent meta-analyses of vitamin D supplementation without co-administration of calcium have not shown fracture prevention, possibly because of insufficient power or inappropriate doses, or because the intervention was not targeted to deficient populations. Despite these data, almost half
Kun-Chun Chiang et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 138, 427-434 (2013-09-21)
For the head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), surgery in combination with radiation therapy is the current standard treatment. However, the complex anatomy and important functions over the head and neck region often make HNSCC patients with severe comorbidities.