Documenti
C2100000
Colecalciferolo
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(+)-Vitamina D3, 7-deidrocolesterolo attivato, Calciol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Beilstein:
2339331
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
cholecalciferol
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Cholecalciferol is a fat soluble vitamin, found commercially in vitamin supplements and rodenticides. It can be directly produced on exposure to sunlight or through normal dietary intake.
Applicazioni
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
La vitamina D agisce attraverso un recettore che è un membro della superfamiglia dei fattori di trascrizione ligando-dipendenti. Modula la proliferazione e la differenziazione sia delle cellule normali che tumorali. Ha effetti antiproliferativi e antimetastatici sulle cellule del cancro della mammella, del colon e della prostata. I recettori della vitamina D attivati nell'intestino e nelle ossa sono responsabili della regolazione dell'assorbimento e dell'omeostasi del calcio.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Retinil acetato European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R0300000
Retinil acetato
Ergocalciferol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1239005
Ergocalciferol
Vitamin D3 solution 1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
V-025
Vitamin D3 solution
(±)-α-tocoferolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1550000
(±)-α-tocoferolo
α-Tocopherol acetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1600000
α-Tocopherol acetate
Naltrexone hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000400
Naltrexone hydrochloride
Clinical Veterinary Toxicology (2003)
Simultaneous determination of retinol acetate, retinol palmitate, cholecalciferol, α-tocopherol acetate and alphacalcidol in capsules by non-aqueous reversed-phase HPLC and column backflushing
Wielinski S and Olszanowski A
Chromatographia, 50(1-2), 109-112 (1999)
Sara S Oberhelman et al.
Mayo Clinic proceedings, 88(12), 1378-1387 (2013-12-03)
To determine whether a single monthly supplement is as effective as a daily maternal supplement in increasing breast milk vitamin D to achieve vitamin D sufficiency in their infants. Forty mothers with exclusively breast-fed infants were randomized to receive oral
Bich Tran et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(1), 156-161 (2013-10-11)
Observational data suggested that supplementation with vitamin D could reduce risk of infection, but trial data are inconsistent. We aimed to examine the effect of oral vitamin D supplementation on antibiotic use. We conducted a post hoc analysis of data
Hongliu Ding et al.
Neurology, 81(17), 1531-1537 (2013-09-27)
To conclusively test for a specific association between the biological marker 25-hydroxy-vitamin D3, a transcriptionally active hormone produced in human skin and liver, and the prevalence and severity of Parkinson disease (PD). We used liquid chromatography/tandem mass spectrometry to establish
Protocolli
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard