B6630
Benzyl benzoate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 125 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. eboll.
323-324 °C (lit.)
Punto di fusione
17-20 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Prepare benzyl alcohol/benzyl benzoate (BABB) solution employed for enhancing the tissue transparency during the whole-mount immunostaining BABB method.
- Study its ability to induce an olfactory response in the third instar larvae of Drosophila melanogaster.
- Prepare Spalteholz fluid in combination with methyl salicylate, employed during LSFM (light sheet fluorescence microscopy) imaging.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?