Documenti fondamentali
8.18701
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyl benzoate, Benzoic acid benzyl ester
Scegli un formato
100 ML
CHF 26.80
1 L
CHF 61.10
CHF 26.80
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 26.80
1 L
CHF 61.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-402-9
NACRES:
NA.22
CHF 26.80
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
1904 mg/kg LD50, oral (Rat)
4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
324 °C/1013 hPa
Punto di fusione
21 °C
Temp. transizione
flash point 158 °C
Solubilità
0.0153 g/L
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(Cc2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Essential oil therapy for inflammation: Research highlights the use of Cinnamomum zeylanicum essential oil, containing benzyl benzoate, in treating inflammation. Network pharmacology and experimental verification delineated the multitarget pharmacological mechanism, underscoring its potential as an anti-inflammatory agent (Mohanty et al., 2024).
  • Pest control in agriculture: Benzyl benzoate was evaluated for its effectiveness as an eco-friendly pesticide against the red flour beetle, Tribolium castaneum, demonstrating significant repellency and low toxicity, making it a viable option for sustainable pest management (Aboelhadid et al., 2023).
  • Scabies treatment: A comparative study on the efficacy of topical benzyl benzoate versus oral ivermectin for treating scabies revealed that benzyl benzoate is an effective topical treatment, providing a viable option for scabies management (Meyersburg et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.117 - 1.119
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Benzyl benzoate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1213
Benzyl benzoate
Nicotinamide &#8805;98.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
72345
Nicotinamide
Antipyrine analytical standard
Supelco
A5882
Antipyrine
Alcool benzilico EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00987
Alcool benzilico