Documenti fondamentali
91423
Supelco
N1,N12-Diacetylspermine hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
N,N′-[1,4-Butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis[acetamide] hydrochloride, DAS, N1,N12-Bis(acetyl)spermine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 469.00
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 469.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H30N4O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.41 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCCNC(=O)C)CCCCNCCCNC(=O)C
InChI
1S/C14H30N4O2/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
NPDTUDWGJMBVEP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)