96109
Anisole
analytical standard
Sinonimo/i:
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 42.2 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Temp. autoaccensione
887 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
n20/D 1.518
P. ebollizione
154 °C (lit.)
Punto di fusione
−37 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?