A4256
Arbutin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxyphenyl-β-D-glucopyranoside, p-Arbutin, Hydroquinone β-D-glucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic or plant
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]25/D -66.0 to -62.0 °, c = 3% (w/v) in water
tecniche
HPLC: suitable
Colore
light yellow
Punto di fusione
195 °C
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
BJRNKVDFDLYUGJ-RMPHRYRLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3