241989
Ethoxybenzene
99%
Sinonimo/i:
Phenetole, Ethoxybenzene, Ethyl phenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
P. eboll.
169-170 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)