92732
Trimethylsulfonium hydroxide solution
~0.25 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
TMSH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Confezionamento
pkg of 10 × 1 mL
Concentrazione
~0.25 M in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[OH-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
MDTPTXSNPBAUHX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?