Documenti
1.06839
Supelco
Sodalime pellets with indicator
for analysis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352319
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Perdita
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
Colore
, Passes test
Dimensione particelle
2-5 mm, coeff var ≥95%
Capacità
≥25 % absorption capacity (CO2)((method NF XVII))
Densità bulk
75 g/100 mL
Compatibilità
passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1