Documenti fondamentali
909521
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside
≥95%
Sinonimo/i:
Tetraacetyl methyl glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.33
Numero MDL:
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H22O10/c1-7(16)21-6-11-12(22-8(2)17)13(23-9(3)18)14(24-10(4)19)15(20-5)25-11/h11-15H,6H2,1-5H3
UYWUMFGDPBMNCA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)