90526
Capsiate
analytical standard
Sinonimo/i:
(6E)-8-Methyl-6-nonenoic acid (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl ester, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl (E)-8-methyl-6-nonenoate, Vanillyl (E)-8-methyl-6-nonenoate
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)COC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)O
InChI
1S/C18H26O4/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(20)22-13-15-10-11-16(19)17(12-15)21-3/h6,8,10-12,14,19H,4-5,7,9,13H2,1-3H3/b8-6+
ZICNYIDDNJYKCP-SOFGYWHQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?