Documenti fondamentali
90520
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium tetrafluoroborate
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
Scegli un formato
25 G
CHF 150.00
100 G
CHF 448.00
CHF 150.00
Spedizione prevista il01 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 150.00
100 G
CHF 448.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3O(BF4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.99
Beilstein:
3598090
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 150.00
Spedizione prevista il01 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
crystals
contiene
1-3% ether as stabilizer
Solubilità
methylene chloride: 20 mg/mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Triethyloxonium tetrafluoroborate can be used:
  • To prepare amino esters by reacting with lactams followed by hydrolysis.[1]
  • In the preparation of substituted imidazolines from aziridines and nitriles via [3+2]-cycloaddition reaction.[2]
  • For the N-alkylation of a series of N-arylsulfonyl-α-amino acid methyl esters having variable substituents at 4th position of the sulfonamide aromatic ring.[3]
Altre note
Powerful ethylating agent[4][5]; Esterification of acids[6]; Modifies carboxyl residues in proteins[7][8]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of substituted imidazolines via [3+ 2]-cycloaddition of aziridines with nitriles
Prasad BAB, et al.
Tetrahedron Letters, 45(6), 1137-1141 (2004)
The identification of aspartic acid residue 52 as being critical to lysozyme activity.
S M Parsons et al.
Biochemistry, 8(10), 4199-4205 (1969-10-01)
D.J. Raber et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1149-1149 (1979)
M.J. Diem et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 1801-1801 (1977)
The nature of amino acid side chains which are critical for the activity of lysozyme.
S M Parsons et al.
Biochemistry, 8(2), 700-712 (1969-02-01)