Documenti fondamentali
8.41638
Sigma-Aldrich
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Scegli un formato
10 G
CHF 130.00
CHF 130.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 130.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9BF4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
206-994-4
NACRES:
NA.22
CHF 130.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (acidimetric)
Stato
crystals
Punto di fusione
202-203 °C (sublimed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].[O+](C)(C)C
InChI
1S/C3H9O.B.4FH/c1-4(2)3;;;;;/h1-3H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
KAAQTDVQNWMZJT-UHFFFAOYSA-J
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3