67954
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
DMABC
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
145-149 °C (lit.)
146-150 °C
Compatibilità
complies for LC-MS
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.