Documenti fondamentali
900520
Sigma-Aldrich
2-metiltetraidrofurano
anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2-MeTHF, Tetraidro-2-metilfurano, Tetraidrosilvano
Scegli un formato
4 X 2 ML
CHF 25.10
CHF 25.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 2 ML
CHF 25.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
102448
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.07
CHF 25.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Qualità
anhydrous
contiene
250 ppm BHT as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
78-80 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2