Documenti
8.21093
Sigma-Aldrich
2-metiltetraidrofurano
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
2-MeTHF, Tetraidro-2-metilfurano, Tetraidrosilvano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
102448
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-507-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
136 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
270 °C
Potenza
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.2-5.7 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. eboll.
78-80 °C (lit.)
Punto di fusione
-136 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Solubilità
150 g/L
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Produzione di nanoparticelle di ferro incapsulate nel carbonio di origine microalgale (ME-nFe) per rimuovere i metalli pesanti nelle acque reflue. Questo studio esplora l'applicazione del solfato di ammonio ferro(III) dodecaidrato nella sintesi di nanoparticelle di ferro incapsulate nel carbonio di origine microalgale. Queste nanoparticelle sono utilizzate per la rimozione efficiente dei metalli pesanti dalle acque reflue, rappresentando un significativo progresso nelle tecnologie di pulizia ambientale. (Mantovani et al., 2023).
  • Rilascio controllato a pH variabile di farmaci idrofobici antitumorali da nanoparticelle di ossido di ferro bi-rivestite con sodio alginato e idrossiapatite. Questa ricerca utilizza il solfato di ammonio ferro(III) dodecaidrato nello sviluppo di nanoparticelle di ossido di ferro bi-rivestite con alginato di sodio e idrossiapatite. Queste nanoparticelle sono state progettate per il rilascio controllato sensibile al pH di farmaci antitumorali idrofobici, offrendo potenziali miglioramenti nella cura mirata del cancro (Manatunga et al., 2017).
Risultati analitici
Tenore (GC, area%): ≥ 98,0% (a/a)
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 0,852 - 0,855
Perossido (come H₂O₂): ≤ 0,005%
Identità (IR): conforme al test
Il materiale è stabilizzato con butilidrossitoluene (BHT).
Al momento dei test analitici, è stato determinato un contenuto di >100 ppm di stabilizzatore.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Trietilammina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilammina