Documenti fondamentali
82547
Sigma-Aldrich
(−)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(−)-ψ-Ephedrine, (1R,2R)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-Pseudoephedrine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.23
Beilstein:
2803417
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Saggio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]20/D −51±2°, c = 0.6% in ethanol
Punto di fusione
116-119 °C
Stringa SMILE
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
Altre note
Sales restrictions may apply
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)