285749
DL-Ephedrine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
(±)-2-Ephedrinium hydrochloride, (±)-Ephedrine hydrochloride, DL-erythro-Ephedrine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
188-190 °C
Solubilità
H2O: soluble 5%, clear, colorless
Stringa SMILE
Cl.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.