546976
Amberlite™ MAC-3 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, cationic
About This Item
Prodotti consigliati
product name
AmberLite™ MAC-3 H Cation Exchange Resin, hydrogen form
Forma fisica
beads
Parametri
120 °C max. temp.
Umidità
44-52%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
acrylic polymer (macroporous)
Gruppo funzionale matrice
carboxylic acid
Dimensione particelle
12-50 mesh
300-1200 μm
pH di lavoro
4-14
Capacità
3.8 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C3H4O2/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-3(4)5/h3-8H,1-2H2;2H,1H2,(H,4,5)
TXDYWJDYXZCRAN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3