79879
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
for GC derivatization, LiChropur™, ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
PFPOH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.288 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/748 mmHg (lit.)
Densità
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Adsorption Mechanisms: Studies the adsorption mechanisms of Pentafluoropropanol (5FP) onto activated carbons produced by the Tetraethoxysilane Sol-Gel method, relevant for environmental and filtration applications (Kawasaki et al., 1997).
- Cocaine and Metabolites Detection: Details the use of 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol in the analysis of cocaine, its metabolites, and pyrolytic products, highlighting its role in forensic and toxicological studies (Cardona et al., 2006).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?