74280
1-Nonanol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Alcohol C9, Nonyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
13 mmHg ( 104 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.434
P. eboll.
215 °C (lit.)
Punto di fusione
−8-−6 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?