Documenti fondamentali
8.06866
Sigma-Aldrich
1-Nonanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Nonanol, Nonyl alcohol
Scegli un formato
100 ML
CHF 26.60
250 ML
CHF 53.60
CHF 26.60
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 26.60
250 ML
CHF 53.60
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
205-583-7
NACRES:
NA.22
CHF 26.60
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.7 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
237 °C
Potenza
3560 mg/kg LD50, oral (Rat)
2960 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.80-6.10 % (v/v)
Viscosità cinematica
12.97 cSt(20 °C)
P. ebollizione
212.1 °C/1018 hPa
Punto di fusione
-7 °C
Temp. transizione
flash point 98.75 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.827 - 0.828
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup