721123
2-Methyl-2-butanol
anhydrous, ≥99%
Sinonimo/i:
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
819 °F
Limite di esplosione
9 %
Impurezze
≤0.003% water (Karl Fischer, all unit sizes greater than 100 mL)
≤0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
pH
6.0 (20 °C, 118 g/L)
P. eboll.
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?