240486
2-Methyl-2-butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
12 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
819 °F
Limite di esplosione
9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. eboll.
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Palladium (II)-catalyzed ortho-C–H olefination of phenylacetic acids.
- Rhodium-catalyzed direct C-H functionalization at the C7 position of N-pivaloylindoles.
It may also be used in the preparation of 2-chloro-2-methylbutane by reacting with concentrated hydrochloric acid.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?