Documenti fondamentali
66964
Millipore
Differential ID Membrane
suitable for microbiology, pinkish colored, sterile, diameter 70 mm
Sinonimo/i:
Indicator membrane, ID Membranes
Scegli un formato
25 DISCS
CHF 24.50
CHF 24.50
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 DISCS
CHF 24.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
CHF 24.50
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
membrane size
70 mm
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
microbe id | utilization test: suitable
applicazioni
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
enterobacteriaceae
Descrizione generale
Differential ID Membrane is a substrate-carrying ID membrane used for rapid identification and differentiation of lactose fermenting and lactose non-fermenting enteric bacteria through characteristic color reactions. The membranes contain chromogenic substrates, which serve as the basis for microbe differentiation by color. The principle is based on a specific substrate enzyme reaction in which specific lactose fermenting organisms will exhibit dark pink color.
Applicazioni
Differential ID Membrane is used for rapid detection & confirmation of lactose fermenting and lactose non-fermenting enteric bacteria in water and food samples. They find their application in various sectors such as the food and dairy industry, water industry, pharmaceutical laboratory testing, cosmetic industry, environmental and sanitary testing, clinical diagnostic, etc.
Risultati analitici
Escherichia coli (25922)Dark pinkEscherichia coli (8739)Dark pinkStaphylococcus aureus (25923)colorlessSalmonella Typhimurium (14028)colorless
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)