Vai a
78300BC
Strumento MVP ICON®
BioControl, ICON ATP Monitoring for HACCP Management
Sinonimo/i:
Apparecchio per un controllo della qualità affidabile, Dispositivo MVP ICON®, Sistema per l’analisi dell’ATP, Soluzione per il sistema di gestione HACCP, Strumento per la gestione della qualità
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115333
NACRES:
NB.61
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
EP, ISO, USP
product line
MVP ICON®
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
food and beverages
detection method
bioluminescent
shipped in
ambient
General description
Lo strumento MVP ICON® è una soluzione rivoluzionaria ed esauriente per il monitoraggio dei parametri HACCP e di sorveglianza igienica. Potendo misurare e registrare l'adenosina trifosfato (ATP) e altri parametri chiave dell′HACCP (pH, temperatura, conducibilità e concentrazione chimica), costituisce uno strumento gestionale in grado di garantire il successo del programma di assicurazione della qualità. Per misurare l'ATP richiede solo pochi secondi. Il software visualizza i risultati servendosi della scala proprietaria “Zones of Cleanliness” ricavata dalle RLU′. Sulla base dei risultati ottenuti è possibile distinguere tra aree pulite, aree che richiedono prudenza e aree inadeguate, il che facilita una rapida identificazione delle zone in cui è necessario intervenire e delle misure correttive opportune.Lo strumento MVP ICON® include una piattaforma multi-variabile e un touchscreen reattivo. Può essere facilmente tarato in situ per tutti i parametri. La dashboard MVP ICON® consente di visualizzare una panoramica in tempo reale dei parametri di valutazione di rilevanza critica per una efficace gestione della qualità del programma HACCP. Il design dei dispositivi di campionamento è in grado di compensare eventuali variazioni nella tecnica di raccolta dei campioni, garantendo letture accurate e coerenti. I reagenti proprietari evitano interferenze chimiche, consentendo di determinare l′ATP sia prima che dopo la sanificazione. La sonda dello strumento MVP ICON® per le misure di conducibilità assicura misurazioni precise della concentrazione dei detergenti, evitando l′impiego di quantitativi eccessivi. Sono disponibili anche sonde per il pH e la temperatura.
Application
Analisi dell′ATP, trasformazione degli alimenti, monitoraggio HACCP, igienizzazione
Bioluminescenza dell′ATP
MVP ICON® è stato ideato per consentire un rapido monitoraggio degli indicatori dell′igiene delle superfici e dell′efficacia delle procedure di pulizia, come ATP (adenosina trifosfato), NAD (nicotinammide adenina dinucleotide) e proteine. Si tratta di un sistema per la sorveglianza igienica esaustivo destinato alle industrie del Food and Beverage.
Biochem/physiol Actions
Il rilevamento dell′ATP tramite bioluminescenza è un indicatore consolidato e ampiamente utilizzato dell′igiene delle superfici e dell′efficacia della pulizia nella trasformazione degli alimenti. L′ispezione visiva non è adeguata come controllo decisivo dell′igiene delle superfici e il lungo tempo di attesa, dai 2 ai 7 giorni, dei risultati dei test microbiologici rende questi ultimi inefficaci ai fini del monitoraggio dell′igiene. Il rilevamento dell′ATP con MVP ICON fornisce i risultati in 10 secondi consentendo di prendere immediatamente la decisione se procedere o meno prima di avviare la trasformazione; permette inoltre, ove necessario, di intraprendere immediatamente azioni correttive. L′ATP è una molecola presente in tutte le cellule viventi, inclusi batteri, lieviti, muffe e qualunque sostanza organica. Dopo la pulizia e/o l′igienizzazione si sottopongono all′analisi dell′ATP l′apparecchiatura per la trasformazione degli alimenti e l′ambiente dello stabilimento. Se la pulizia e/o l′igienizzazione sono state efficaci, i livelli di ATP devono essere bassi.
Features and Benefits
  • Il design avanzato dei tamponi swab per le misure di ATP assicura la miglior erogazione dei campioni di questa classe di dispositivi
  • I tamponi swab possono essere conservati a temperatura ambiente e quindi sono sempre pronti all′uso
  • Diverse possibilità di analisi che ben si integrano nelle procedure operative già esistenti
  • È possibile tarare e sottoporre a verifica lo strumento in situ, in qualunque momento
  • Tenere traccia dei tassi di fallimento, ritestare la conformità e monitorare l'efficacia complessiva del programma è semplice con questo strumento
Other Notes
  • Strumento MVP ICON
  • Custodia di protezione
  • Cavo USB
  • Adattatore CA
  • Adattatori internazionali
  • Tracolla
  • Guida rapida all′avvio
  • Windows 7 o Windows 10
  • Memoria minima richiesta 512 MB; si raccomanda almeno 1 GB o più di RAM
  • Almeno 16 GB di spazio sul disco rigido
  • Risoluzione video WXGA di 1280 x 800 o migliore
  • Mouse o altro dispositivo di puntamento
  • Una porta USB disponibile
  • Adobe Acrobat Reader o un visualizzatore di PDF simile
  • Stampante (opzionale)
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
64004BC64001BC78088BC
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
-
application(s)
food and beverages
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
box of 100 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
-
product line
MVP ICON®
agency
EP, USP, ISO
agency
-
agency
-
agency
-
detection method
bioluminescent
detection method
bioluminescent
detection method
-
detection method
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c