66030
2-Methyl-1-butene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
9.98 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
P. ebollizione
31 °C (lit.)
Punto di fusione
−137 °C (lit.)
Densità
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)