Documenti
306878
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylbutane
95%
Sinonimo/i:
tert-Amyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CBr(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4423 (lit.)
P. eboll.
107 °C/735 mmHg (lit.)
Densità
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(C)Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
JOUWCKCVTDSMHF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The enthalpies of the solution of 2-bromo-2-methylbutane and 2-bromo-2-methylpropane in mono- and dialcohols were studied.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
The enthalpies of solution of 2-bromo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylbutane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LM, et al.
Thermochimica Acta, 322(1), 57-61 (1998)