633321
Water solution
contains 0.1 % (v/v) formic acid, 20 % (v/v) acetonitrile
Sinonimo/i:
H2O solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
contiene
0.1 % (v/v) formic acid
20 % (v/v) acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
Densità
0.971 g/mL at 25 °C
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?