Documenti fondamentali
8.14051
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisiloxane
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexamethyldisiloxane, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-oxa-2,4-disilapentane, HMDSO
Scegli un formato
100 ML
CHF 32.80
500 ML
CHF 106.00
20 KG
CHF 930.00
CHF 32.80
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 32.80
500 ML
CHF 106.00
20 KG
CHF 930.00
About This Item
Formula condensata:
((CH3)3Si)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
203-492-7
NACRES:
NA.22
CHF 32.80
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
20 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
340 °C
Potenza
>12160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.5-21.8 % (v/v)
P. ebollizione
100 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-68 °C
Temp. transizione
flash point 4 °C
Solubilità
insoluble 0.00037 g/L
Densità
0.76 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](O[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Hexamethyldisiloxane coating by plasma to create a superhydrophobic surface for fabric masks: Research into the application of HMDSO plasma coatings to fabric masks to impart superhydrophobic properties, enhancing their resistance to moisture (Prado et al., 2022).
  • PECVD of hexamethyldisiloxane coatings using extremely asymmetric capacitive RF discharge: Examines the deposition of HMDSO-based coatings via plasma-enhanced chemical vapor deposition, focusing on the influence of discharge asymmetry on the coating properties (Gosar et al., 2020).
  • A ReaxFF-based molecular dynamics study of the pyrolysis mechanism of hexamethyldisiloxane: This study uses molecular dynamics to explore the pyrolysis processes of HMDSO, important for understanding its stability and decomposition under thermal stress (Chen et al., 2022).
  • Thermal stability of hexamethyldisiloxane and octamethyltrisiloxane: Discusses the thermal stability of HMDSO compared to related siloxanes, providing valuable data for applications involving heat exposure (Keulen et al., 2018).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.762 - 0.764
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3