Documenti fondamentali
36128
Supelco
Cipermetrina
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19Cl2NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.30
Beilstein:
8444118
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
mixture of isomers
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.57
Compatibilità
passes test for identity (NMR)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)C(\C=C(\Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La cipermetrina è un pesticida piretroide sintetico, che trova impiego negli interventi di disinfestazione per l′agricoltura per la protezione dei raccolti di cotone e ortaggi. Può essere usata anche nella disinfestazione sanitaria.
Applicazioni
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
β-Cyfluthrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46003
β-Cyfluthrin
Piperonylbutoxide PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45626
Piperonylbutoxide
Baythroid® PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33738
Baythroid®
Biodegradation of cypermethrin by Micrococcus sp. strain CPN 1
Tallur.NP, et al.
Biodegradation, 19, 77-82 (2008)
Carcinogenic and cocarcinogenic potential of cypermethrin on mouse skin
Shukla Y, et al.
Cancer Letters, 182, 33-41 (2002)
Toxicity of cypermethrin on growth, pigments, and superoxide dismutase of Scenedesmus obliquus
Li X, et al.
Ecotox. Environ. Safety, 60, 188-192 (2005)
George P Lahm et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(22), 4898-4906 (2005-09-17)
A novel class of anthranilic diamides has been discovered with exceptional insecticidal activity on a range of Lepidoptera. These compounds have been found to exhibit their action by release of intracellular Ca2+ stores mediated by the ryanodine receptor. The discovery
María Carla Cecere et al.
Journal of medical entomology, 50(2), 394-403 (2013-04-02)
The effectiveness of two doses of suspension concentrate (SC) pyrethroid insecticides in suppressing peridomestic populations of Triatoma infestans (Klug) was evaluated in 28 rural communities located in Santiago del Estero province, northwestern Argentina, including 388 houses and 1,516 identified sites.