51411
Fluorobenzene
analytical standard
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.7% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
n20/D 1.465
P. ebollizione
85 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1ccccc1
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?