547948
α,α,α-Trifluorotoluene
anhydrous, ≥99%
Sinonimo/i:
Benzotrifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.04 (vs air)
Tensione di vapore
38.83 mmHg
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.001% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?